Imprimer
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)picolinate
PC446183-1G PC446183-250MG PC446183-5G
APOSPC446183-1GEA 244 EUR
APOSPC446183-1G APOSPC446183-250MG APOSPC446183-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113409
Numéro CAS: 455941-78-3