Imprimer
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC446133-1G PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA 92.8 EUR
APOSPC446133-1G APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185361
Numéro CAS: 771-67-5