Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)acetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446129-1G PC446129-5G
APOSPC446129-1GEA 72.5 EUR
APOSPC446129-1G APOSPC446129-5G
2-(4-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03576227
Numéro CAS: 332-29-6