Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446061-1G
PC446061-500MG
PC446061-5G
APOSPC446061-1GEA
265
EUR
APOSPC446061-1G
APOSPC446061-500MG
APOSPC446061-5G
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Formule:
C₇H₅F₃NO₃·Na Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19981460 Numéro CAS: 1311283-96-1 |