Imprimer
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446037-1G PC446037-500MG
APOSPC446037-1GEA 317 EUR
APOSPC446037-1G APOSPC446037-500MG
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Formule: C₄H₃F₃N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845723
Numéro CAS: 866496-24-4