Imprimer
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446035-1G PC446035-5G
APOSPC446035-1GEA 308 EUR
APOSPC446035-1G APOSPC446035-5G
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227192
Numéro CAS: 109919-31-5