Imprimer
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446029-1G PC446029-5G
APOSPC446029-1GEA 308 EUR
APOSPC446029-1G APOSPC446029-5G
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formule: C₁₁H₁₄F₃N₅O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052406
Numéro CAS: 1053658-19-7