Imprimer
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446023-1G PC446023-5G
APOSPC446023-1GEA 183 EUR
APOSPC446023-1G APOSPC446023-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₆FN₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568311
Numéro CAS: 1053656-53-3