Imprimer
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446020-1G PC446020-5G
APOSPC446020-1GEA 372 EUR
APOSPC446020-1G APOSPC446020-5G
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formule: C₁₂H₁₆BrF₃N₄O
MW: 369.181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052388
Numéro CAS: 1089330-42-6