Imprimer
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 391 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772878
Numéro CAS: 63968-84-3