Imprimer
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446014-1G PC446014-5G
APOSPC446014-1GEA 244 EUR
APOSPC446014-1G APOSPC446014-5G
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Formule: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
MW: 345.543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052351
Numéro CAS: 1053659-46-3