Imprimer
1,2-Dibromofluoroethylene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4364-5G PC4364-1G
APOSPC4364-5GEA 730 EUR
APOSPC4364-5G APOSPC4364-1G
1,2-Dibromofluoroethylene
1,2-Dibromofluoroethylene
Formule: C₂HBr₂F
Point d'ébullition: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02913516
Numéro CAS: 358-98-5