Imprimer
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 296 EUR
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Point de fusion: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06809227
Numéro CAS: 37522-19-3