Imprimer
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-s-triazine
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 152 EUR
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆H₃F₆N₃
MW: 231.099 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C (20 mm Hg)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.5973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059507
Numéro CAS: 369-22-2