Imprimer
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4272-1G PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA 242 EUR
APOSPC4272-1G APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Formule: C₇H₃ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972721
Numéro CAS: 85345-74-0
ONU: 1759
ADR: 8,III