Imprimer
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzoyl cyanide
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 212 EUR
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formule: C₈H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972720
Numéro CAS: 80277-45-8