Imprimer
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 0 EUR
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059536
Numéro CAS: 582319-15-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III