Imprimer
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421228-100MG PC421228-1G PC421228-250MG
APOSPC421228-100MGEA 30.7 EUR
APOSPC421228-100MG APOSPC421228-1G APOSPC421228-250MG
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₄ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28098174
Numéro CAS: 1151802-02-6