Imprimer
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421225-1G PC421225-5G
APOSPC421225-1GEA 150 EUR
APOSPC421225-1G APOSPC421225-5G
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₈H₄FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371570
Numéro CAS: 885278-33-1