Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421214-100MG PC421214-250MG
APOSPC421214-100MGEA 85.7 EUR
APOSPC421214-100MG APOSPC421214-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formule: C₈H₇BrFNO
MW: 232.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28405379
Numéro CAS: 1242156-51-9