Imprimer
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421200-1G PC421200-250MG
APOSPC421200-1GEA 360 EUR
APOSPC421200-1G APOSPC421200-250MG
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924179
Numéro CAS: 149488-78-8