Imprimer
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-4-yl)boronic acid
PC421179-100MG PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC421179-100MG APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30609549
Numéro CAS: 2374153-25-8