Imprimer
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 198 EUR
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃BrF₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11558132
Numéro CAS: 956477-67-1