Imprimer
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂FI
MW: 290.889 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194304
Numéro CAS: 939990-10-0