Imprimer
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 207 EUR
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911848
Numéro CAS: 832735-61-2