Imprimer
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421103-1G PC421103-250MG
APOSPC421103-1GEA 475 EUR
APOSPC421103-1G APOSPC421103-250MG
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24490307
Numéro CAS: 149468-00-8