Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 234 EUR
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₆H₃BrF₃N·BrH
Point de fusion: 197…209 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19690886
Numéro CAS: 1354425-60-7