Imprimer
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
PC421031-1G PC421031-250MG PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA 253 EUR
APOSPC421031-1G APOSPC421031-250MG APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690154
Numéro CAS: 1206981-49-8