Imprimer
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421030-1G PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA 78.3 EUR
APOSPC421030-1G APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224.003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185842
Numéro CAS: 845827-14-7