Imprimer
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 301 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂NO
MW: 179.552 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185850
Numéro CAS: 1214377-45-3