Imprimer
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC421010-1G PC421010-250MG PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA 139 EUR
APOSPC421010-1G APOSPC421010-250MG APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₉Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16350604
Numéro CAS: 611220-24-7