Imprimer
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 139 EUR
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂O
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12605191
Numéro CAS: 40281-51-4