Imprimer
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-oxopropanoic acid sodium salt monohydrate, 3-Fluoropyruvic acid sodium salt monohydrate
PC4205-1G PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA 434 EUR
APOSPC4205-1G APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Formule: C₃H₂FO₃·Na·H₂O
Point de fusion: 145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149108
Numéro CAS: 238754-68-2
EINECS: 220-880-1