Imprimer
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC412554-1G PC412554-250MG
APOSPC412554-1GEA 179 EUR
APOSPC412554-1G APOSPC412554-250MG
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid
Formule: C₆H₄BClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188845
Numéro CAS: 1446486-10-7