Imprimer
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 371 EUR
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504858
Numéro CAS: 871362-79-7