Imprimer
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC412510-250MG PC412510-100MG
APOSPC412510-250MGEA 771 EUR
APOSPC412510-250MG APOSPC412510-100MG
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₆H₈BF₃N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143477
Numéro CAS: 1218790-73-8