Imprimer
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 24.8 EUR
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17214242
Numéro CAS: 1256345-60-4