Imprimer
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 0 EUR
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21603758
Numéro CAS: 1331945-14-2