Imprimer
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC412398-1G PC412398-5G
APOSPC412398-1GEA 255 EUR
APOSPC412398-1G APOSPC412398-5G
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214287
Numéro CAS: 1256359-30-4