Imprimer
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412380-1G PC412380-250MG
APOSPC412380-1GEA 194 EUR
APOSPC412380-1G APOSPC412380-250MG
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556243
Numéro CAS: 1263375-23-0