Imprimer
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC412134-1G PC412134-250MG
APOSPC412134-1GEA 453 EUR
APOSPC412134-1G APOSPC412134-250MG
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
4-(3,5-Difluorophenoxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₉BF₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14636486
Numéro CAS: 1029438-51-4