Imprimer
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-4,6-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-6-bromophenylboronic acid
PC412117-1G PC412117-250MG PC412117-5G
APOSPC412117-1GEA 224 EUR
APOSPC412117-1G APOSPC412117-250MG APOSPC412117-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BBrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751350
Numéro CAS: 1315339-48-0