Imprimer
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411338-1G PC411338-25G PC411338-5G
APOSPC411338-1GEA 26.1 EUR
APOSPC411338-1G APOSPC411338-25G APOSPC411338-5G
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12824332
Numéro CAS: 1049730-37-1