Imprimer
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411337-1G PC411337-5G
APOSPC411337-1GEA 58 EUR
APOSPC411337-1G APOSPC411337-5G
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₀FN₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28962830
Numéro CAS: 1855907-13-9