Imprimer
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411332-1G PC411332-5G
APOSPC411332-1GEA 66.7 EUR
APOSPC411332-1G APOSPC411332-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₆H₉F₂N₃
MW: 161.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11215400
Numéro CAS: 1174875-53-6