Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine dihydrochloride
PC411329-1G PC411329-5G
APOSPC411329-1GEA 284 EUR
APOSPC411329-1G APOSPC411329-5G
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16872039
Numéro CAS: 1241675-88-6