Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO₂·ClH
MW: 225.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371294
Numéro CAS: 1431969-97-9