Imprimer
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₆ClF₂NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371274
Numéro CAS: 1431963-04-0