1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC411306-1G
PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA
34.8
EUR
APOSPC411306-1G
APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule:
C₆H₈FIN₂ MW: 254.044 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25949457 Numéro CAS: 1443278-91-8 |