Imprimer
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411305-1G PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411305-1G APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈FIN₂
MW: 254.044 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25949444
Numéro CAS: 1443278-85-0